Learn More
Citral, 95 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182850 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10010760 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10010760 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10498820 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10182850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110445000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5392-40-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00006997
Clave InChI WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Sinónimo citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citral
Punto de fusión -10°C
Color Amarillo
Densidad 0.8890g/mL
Punto de ebullición 229°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Índice de refracción 1.4860 to 1.49
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 2321
Gravedad específica 0.889
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citral, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.