Learn More
Citral 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326623 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326623 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11668510AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citral
CAS 5392-40-5
Nombres de analitos o componentes Citral
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,1201 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.