Learn More
Anhídrido citracónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357355 100 g 100 g
11341857 25 g 25 g
11367355 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05238.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    48.65€ / 100 g
    Ahorro 4.75€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-02-4 | C5H4O3 | 112.084 g/mol
Citraconic anhydride is used as a monomer for specialty unsaturated polyester resins. It is used to prepare bicyclic pyrrolidines, maleimides and co- and terpolymers. It is also used for the protection of N-terminal amino acids. Further, it is involved in the preparation of clothing ping acid and its amide. In addition to this, it is selectively used for the isolation of histidyl peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido citrónico se utiliza como monómero para resinas especiales de poliéster insaturadas. Se usa para preparar pirrolidinas bicíclicas, maleimidas y copolímeros y terpolímeros. También se utiliza para la protección de aminoácidos N-terminales. Además, participa en la preparación del ácido ping para ropa y su amida. Asimismo, se utiliza de forma selectiva para el aislamiento de péptidos de histidilo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, acetona y éter.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-02-4
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.084
Número MDL MFCD00005522
Clave InChI AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
Nombre IUPAC 3-metilfuran-2,5-diona
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic anhydride
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.243
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.471
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1835
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 98%