Learn More
Ácido Citracónico, TRC
Código de producto. 30363693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363693 500 mg 500 miligramos
30355404 2.5 g -
30353447 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC520518500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-23-7
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.09
Sinónimo (2Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, (Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, 2-Methylmaleic Acid, Methylmaleic Acid
Nombre IUPAC (Z)-2-metilbut-2-ácido enedióico
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0266