Learn More
Citraconic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16427507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427507 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16427507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113298
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic acid
CAS 498-23-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM)
SMILES O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 130.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism