Learn More
Ácido citracónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300964 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10300964 5 g Frasco de vidrio 5 g
10326030 25 g Frasco de plástico 25 g
10530181 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10300964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110430050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-23-7
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.10
Número MDL MFCD00078086
Clave InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nombre IUPAC (Z)-2-metilbut-2-endioato
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(CO2H)=CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02,768
Índice Merck 15,232
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citraconic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.