Learn More
Citiolone, MedChemExpress
Código de producto. 16408526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0931
MedChemExpress Citiolone is a derivative of the amino acid cysteine, used in liver therapy.
Citiolone is a derivative of the amino acid cysteine, used in liver therapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citiolone
Forma física Solid
CAS 1195-16-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO2S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (314.05 mM)
SMILES CC(NC(CCS1)C1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 159.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.21
Porcentaje de pureza 98.36%