Learn More
Sal Sodioa de Citicolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citicoline sodium |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.0893 |
| Porcentaje de pureza | >95% |