Learn More
Citicolina sódica, Mikromol™
Descripción
Citicolina sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citicoline sodium |
| CAS | 33818-15-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Citicoline sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H25 N4 O11 P2 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, sodium salt (1:1), Choline, hydroxide, monoester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt, monosodium salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, monosodium salt (9CI), Acticolin, Brassel, Cebroton, CerAxon, Cidifos, Citicoline sodium, Flussorex, Gerolin, IP 302 sodium, Logan, Neurotron, Sinkron, Strolin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Mostrar más |