Learn More
Citicoline sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16488436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488436 100 mg 100 miligramos
16482206 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0739A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citicoline sodium
CAS 33818-15-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H25N4NaO11P2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cytidine diphosphate-choline sodiumCDP-Choline sodiumCytidine 5'-diphosphocholine sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (195.96 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC(N)=N2)C2=O)O[C@H](COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 510.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.31
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration