Learn More
Citicoline, MedChemExpress
Código de producto. 16478436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478436 100 mg 100 miligramos
16472206 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0739
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
MedChemExpress Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Specifications
Nombre del producto químico o material Citicoline
CAS 987-78-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H26N4O11P2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cytidine diphosphate-choline CDP-Choline Cytidine 5'-diphosphocholine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (102.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)O)[C@H]2COP(OCC[N+](C)(C)C)(OP([O-])(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 488.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.32
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration