Learn More
Citicolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15582323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15582323 5 g 5 g
15572323 1 g 1 g
15592323 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15582323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 987-78-0
Fórmula molecular C14H26N4O11P2
Peso molecular (g/mol) 488.33
Número MDL MFCD00868097
Clave InChI RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Sinónimo cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
PubChem CID 25202509
ChEBI CHEBI:58779
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazanioil)fosfato de etilo
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citicoline
Punto de fusión 240.0°C to 242.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.32
Porcentaje de pureza 98%