Learn More
Tocris Bioscience™ CITFA
Descripción
CITFA is a potent GPER agonist (EC50 = 38.7 nM). It significantly increases axonal and dendritic growth in rat embryonic (E18) hippocampal neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Cyclohexyl-4-(1-methylethyl)phenyl]-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furanmethanamine |
| CAS | 2379989-52-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | GPER/GPR30 |
| Fórmula molecular | C25H35NO2 |