missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CITED4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17257483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17257483 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17257483 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5114720

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CITED4.

Cited4 is a member of The CITED family proteins that bind to CBP/p300 transcriptional integrators through their conserved C-terminal acidic domain and function as coactivators. It also interacts with isoforms of the TFAP2 transcription factor, coactivating TFAP2-dependent transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CITED4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CITED4
N.º de referencia del gen Q96RK1, Q99MA0, Q9WUL8
Alias de gen Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 4; cbp/p300-interacting transactivator 4; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain, 4; Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 4; cited4; cited4 {ECO:0000312; Mrg2; MRG-2; MSG1-related protein 2; RGD:620113}; transcriptional co-activator 4
Símbolos de los genes CITED4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CITED4(Accession Q96RK1), corresponding to amino acid residues S19-P69.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114491, 163732, 56222
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.