Learn More
CITCO, TRC
Código de producto. 30368227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368227 50 mg -
30367547 10 mg -
30359911 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43304850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338404-52-7
Fórmula molecular C19H12Cl3N3OS
Peso molecular (g/mol) 436.74
Sinónimo 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde O-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]oxime
Nombre IUPAC 1-[6-(4-clorofenil)imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-il]-N-[(3,4-diclorofenil)metoxi]metaminina
SMILES ClC1=CC=C(C2=C(/C=N/OCC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)N4C(SC=C4)=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CITCO
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.9767