Learn More
Citarinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16476958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476958 10 mg 10 miligramos
16443017 50 mg 50 miligramos
16429507 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15994
MedChemExpress Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Citarinostat (ACY241) is a second generation potent, orally active and high-selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM (IC50s of 35 nM, 45 nM, 46 nM and 137 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC3 and HDAC8, respectively). Citarinostat has anticancer effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citarinostat
CAS 1316215-12-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26ClN5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ACY241
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.11 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(C2=CC=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C3)N=C1)NCCCCCCC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 467.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.95
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death