Learn More
Citalopram N-óxido, TRC
Código de producto. 30011732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011732 5 mg 5 miligramos
30009213 1 mg 1 miligramo
30004256 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5050255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63284-72-0
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O2
Peso molecular (g/mol) 340.39
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305
Nombre IUPAC 3-[5-ciano-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-óxido de amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1587
Porcentaje de pureza >95%