Learn More
N-óxido de citalopram, Mikromol™
Descripción
N-óxido de citalopram
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram N-Oxide |
| CAS | 63284-72-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Citalopram N-Oxide |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, N1-oxide, 1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Citalopram N-oxide, Lu 11-305, Citalopram Related Compound E, Escitalopram Oxalate Impurity H, Escitalopram Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-[5-ciano-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |