Learn More
Clorhidrato de citalopram, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram Hydrochloride |
| CAS | 85118-27-0 |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), (±)-Citalopram hydrochloride, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile monohydrochloride, Citalopram hydrochloride, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.ClH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1405 |