Learn More
Citalopram, sal de hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30137421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137421 50 mg 50 miligramos
17942675 10 mg 10 miligramos
17963775 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC50500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59729-32-7
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O . Br H
Peso molecular (g/mol) 405.3
Sinónimo Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram, [3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-isobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo;hidrobromuro
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.09
Porcentaje de pureza >95%