Learn More
Hidrobromuro de citalopram, Mikromol™
Descripción
Hidrobromuro de citalopram
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram Hydrobromide |
| CAS | 59729-32-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Citalopram Hydrobromide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O . Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo;hidrobromuro |
| Mostrar más |