Learn More
R&D Systems™ Citalopram hydrobromide
Descripción
Citalopram hydrobromide is a highly selective and potent 5-HT uptake inhibitor with no effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 values are 1.8, 8800 and 41000 nM respectively). Has negligible activity at a wide range of receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram hydrobromide |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.31 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 405.311 |