Learn More
Hidrobromuro de citalopram 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326522 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326522 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11668506AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Nombres de analitos o componentes Citalopram Hydrobromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O . Br H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo;hidrobromuro
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 405.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 404,09 g/mol