Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrobromuro de Citalopram
Código de producto. 15722987 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15722987 1 g 1 g
15732987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15722987 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462310010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59729-32-7 | C20H21FN2O·HBr | 405.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59729-32-7
Fórmula molecular C20H21FN2O·HBr
Peso molecular (g/mol) 405.3
Clave InChI WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan
PubChem CID 77995
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo;hidrobromuro
SMILES CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram hydrobromide
Punto de fusión 185.0°C to 188.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad (1% in ethanol) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.3
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citalopram hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide