Learn More
Hidrobromuro de citalopram 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram HBr |
| CAS | 59729-32-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Citalopram HBr |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20H22BrFN2O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Mostrar más |