Learn More
Citalopram.HBr, Lipomed
Código de producto. 30460349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460349 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460349 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCTL1065HB10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Citalopram.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Nombres de analitos o componentes Citalopram Hydrobromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O . Br H
Sinónimo Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;hidrobromuro
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 405.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404,09 g/mol