Learn More
Citalopram-d6, TRC
Código de producto. 30353926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353926 1 mg 1 miligramo
30367886 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5050021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram-d6
CAS 1190003-26-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 2H6 H15 F N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Citalopram-D6 Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-[3-[bis(trideuteriometil)amino]propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 330.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2015
Porcentaje de pureza >95