Learn More
Oxalato de citalopram-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram-d6 Oxalate |
| CAS | 1246819-94-2 |
| Fórmula molecular | C22H17D6FN2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[3-(Dimethylamino-d6)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dizohydro-5-isobenzofurancarbonitrile Oxalate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-[3-[bis(trideuteriometil)amino]propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 420.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1968 |