Learn More
Hidrobromuro de citalopram-D6 0,1 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| CAS | 2119948-08-0 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C20 2H6 H15 F N2 O . Br H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Br.[2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[3-[bis(trideuteriometil)amino]propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 411.34 |
| Mostrar más |