Learn More
Sal hidrobromuro de citalopram-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citalopram-d4 hydrobromide |
| CAS | 1219803-58-3 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H17 F N2 O . Br H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, (-)-(R)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, Citalopram-d4 hydrobromide, Citalopram-D4 hydrobromide (4-fluorophenyl-2,3,5,6-D4), Citalopram D4 (fluorophenyl D4) hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i5D,6D,7D,8D; |
| SMILES | Br.[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)C2(CCCN(C)C)OCc3cc(ccc23)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 409.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.1151 |