Learn More
Cisplatino, TRC
Código de producto. 18092730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092730 100 mg 100 miligramos
18012840 50 mg 50 miligramos
18032740 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC499500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15663-27-1
Fórmula molecular Cl2 H6 N2 Pt
Peso molecular (g/mol) 300.04
Sinónimo Cisplatin, cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Nombre IUPAC azanide; dicloroplatino(2+)
SMILES [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cisplatin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9556