Learn More
Cisplatino, TRC
Produktkod. 18012840
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
18012840 50 mg 50 miligramos
18092730 100 mg 100 miligramos
18032740 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18012840 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC49950050MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15663-27-1
Fórmula molecular Cl2 H6 N2 Pt
Peso molecular (g/mol) 300.04
Sinónimo Cisplatin, cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Nombre IUPAC azanide; dicloroplatino(2+)
SMILES [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Cisplatin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9556
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.