Learn More
Tocris Bioscience™ Cisplatin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30001295 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001295 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2251/50
Potent pro-apoptotic anticancer agent; activates caspase-3
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis. Induces apoptosis via p53-dependent and -independent mechanisms. Inhibits X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) expression and activates caspase-3. In certain glioma cell lines, sensitizes cells to TNF-α-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cisplatin
CAS 15663-27-1
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular Cl2H6N2Pt
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Pureza >98%
Peso molecular 300.04