Learn More
Cisplatin, MedChemExpress
Descripción
Cisplatin (CDDP) is an antineoplastic chemotherapy agent by cross-linking with DNA and causing DNA damage in cancer cells. Cisplatin activates ferroptosis and induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cisplatin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 15663-27-1 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | Cl2H6N2Pt |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | cis-Platinum CDDP cis-Diaminodichloroplatinum |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (833.19 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Cisplatin's activity) ∣DMF : 5 mg/mL (16.66 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Cisplatin's activity) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Cisplatin's activity) |
| Mostrar más |