Learn More
Cisatracurium besylate, MedChemExpress
Descripción
Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cisatracurium besylate |
| CAS | 96946-42-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C65H82N2O18S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 51W89 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (40.21 mM) |
| SMILES | O=C(OCCCCCOC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC4.O=S(C7=CC=CC=C7)([O-])=O.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1243.48 |
| Mostrar más |