Learn More
Cisaprida, TRC
Código de producto. 30358313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30358313 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30358313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC49640050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cisapride
CAS 81098-60-4
Fórmula molecular C23 H29 Cl F N3 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-, rel-, Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-, cis-, rel-4-Amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenzamide, (±)-Cisapride, Acenalin, Alimix, Cipril, Cisad, Cisapride, Coordinax, Prepulsid, Propulsid, Propulsin, R 51619, Risamal, T 1341, cis-2-Methoxy-4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClFN3O4/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29)/t20-,22+/m0/s1
SMILES CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[(3R,4S)-1-[3-(4-fluorofenoxi)propil]-3-metoxipiperidin-4-il]-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 465.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.1831
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.