Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monohidrato de cisaprida |
| CAS | 260779-88-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C23H29ClFN3O4·H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483,97 |
| Clave InChI | QBYYXIDJOFZORM-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | O.COC1CN(CCCOC2=CC=C(F)C=C2)CCC1NC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide hydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 483.97 |