Learn More
Tocris Bioscience™ cis-VZ 185
Descripción
cis-VZ 185 is a negative control for VZ 185 (Cat. No. 6936).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2 S,4 S)-N-(2-((5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-(-2-(1-fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2306193-98-4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Active Degrader Negative Controls |
| Fórmula molecular | C53H67FN8O8S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 2576 |
| Pureza | 98% |