Learn More
cis-vitamina K1, TRC
Código de producto. 30138553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138553 2 mg 2 miligramos
30011216 1 mg 1 miligramo
30007246 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV6760702MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16033-41-3
Fórmula molecular C31 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 450.7
Sinónimo cis-Phytomenadione, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(Z)]]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI), Phylloquinone, cis- (8CI), cis-Phylloquinone, cis-Vitamin K
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(Z,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-dione
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C/CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Vitamin K1
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20-/t23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3498
Porcentaje de pureza >95%