Learn More
Ácido cis, transsórbico, TRC
Código de producto. 30009851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009851 100 mg 100 miligramos
30006637 25 mg 25 miligramos
30008877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS676898100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5309-57-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo (2Z,4E)-2,4-Hexadienoic acid, 2-cis,4-trans-Hexadienoic acid
Nombre IUPAC (2Z,4E)-hexa-2,4-ácido dienoico
SMILES C\C=C\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis,trans-Sorbic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524