Learn More
cis-trans nefetalactona, TRC
Código de producto. 30010973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010973 2.5 g 2.50 g
30006210 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3900852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21651-62-7
Fórmula molecular C10 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Sinónimo Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7-dimethyl-, (4aS,7S,7aR)-, Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7-dimethyl-, [4aS-(4aα,7α,7aα)]-, Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,7α-dimethyl-, (+)- (8CI), (4aS,7S,7aR)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, (+)-(4AS,7S,7aR)-nepetalactone, (+)-(4aS,7S,7aR)-Nepetalactone, (+)-cis,trans-Nepetalactone, (4aS,7S,7aR)-Nepetalactone, 4aα,7α,7aα-Nepetalactone, Nepetalactone, cis-trans-, cis-Trans nepetalactone, cis-trans-Nepetalactone
Nombre IUPAC 4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidro-4aH-ciclopenta[c]pyran-1-one
SMILES CC1CCC2C1C(=O)OC=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-trans Nepetalactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994
Porcentaje de pureza >95%