Learn More
cis/trans-nepetalactol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4aS,7S,7aR)-Nepetalactol |
| CAS | 109215-55-6 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclopenta[c]pyran-1-ol','1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-dimethyl-','(4aS,7S,7aR)-, Cyclopenta[c]pyran-1-ol','1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-dimethyl- (9CI), (4aS,7S,7aR)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1-ol, (4aS,7S,7aR)-Nepetalactol, Nepetalactol, cis/trans-Nepetalactol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-11H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,9+,10?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]1C(O)OC=C2C |
| Nombre IUPAC | (4aS,7S,7aR)-4,7-dimetil-1,4a,5,6,7,7a-hexahidrociclopenta[c]piran-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |