Learn More
Óxido de N-cis/trans-Haloperidol, TRC
Código de producto. 30007888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007888 5 mg 5 miligramos
30005975 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1037355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148406-51-3
Fórmula molecular C21H23ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 391.86
Sinónimo 4-[-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone N-Oxide
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-oxidopiperidina-1-ium-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-one
SMILES OC1(CC[N+]([O-])(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis/trans-Haloperidol N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.135