Learn More
(+)-cis,trans-ácido abscísico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-cis,trans-Abscisic Acid d6 ((2-methyl-d3)cyclohex-2-en-1-yl-3,5,5-d3) |
| CAS | 721948-65-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H6 H14 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Pentadienoic acid, 5-[(1S)-1-hydroxy-6,6-dimethyl-2-(methyl-d3)-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl-3,5,5-d3]-3-methyl-, (2Z,4E)-, (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-6,6-dimethyl-2-(methyl-d3)-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl-3,5,5-d3]-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, [2H6](+)-cis,trans-Abscisic acid, (+)-cis,trans-Abscisic acid-d6, (+)-cis,trans-Abscisic acid D6 ((2-methyl-D3)cyclohex-2-en-1-yl-3,5,5-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1/i2D3,8D,9D2 |
| SMILES | [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])[C@](O)(\C=C\C(=C/C(=O)O)\C)C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z,4E)-3-metil-5-[(1S)-3,5,5-trideuterio-1-hidroxi-6,6-dimetil-4-oxo-2-(trideuteriometil)ciclohex-2-en-1-il]penta-2,4-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.35 |
| Mostrar más |