Learn More
(+)-cis, ácido trans-abscisico, 98%, TRC
Código de producto. 17963515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963515 1 mg 1 miligramo
17944045 5 mg 5 miligramos
17911485 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1100001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21293-29-8
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo 2,4-Pentadienoic acid, 5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-, (2Z,4E)-, 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, (Z,E)-(S)-(+)- (8CI), 2,4-Pentadienoic acid, 5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-, [S-(Z,E)]-, (2Z,4E)-5-[(1S)-1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, (+)-(S)-Abscisic acid, (+)-(cis,trans)-Abscisic acid, (+)-ABA, (+)-Abscisic acid, (+)-Abscisin II, (+)-cis-Abscisic acid, (S)-(+)-ABA, (S)-(+)-Abscisic acid, (S)-ABA, (Z,E)-Abscisic acid, 2-cis,4-trans-Abscisic acid, ABA, ABK, Abscisic acid, Abscisic acid, (+)-, Abscisin II, Dormin, Dormin (abscission factor), NSC 146877, NSC 148832, PBI 58, ProTone, cis,trans-Abscisic acid, cis-Abscisic acid, cis-trans-(+)-Abscisic acid, (+)-cis,trans-Abscisic acid
Nombre IUPAC (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxox-ciclohex-2-en-1-il]-3-metil-penta-2,4-ácido dienoico
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C=C\[C@@]1(O)C(=CC(=O)CC1(C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-Abscisic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1362
Porcentaje de pureza >95%