Learn More
Éster metílico del ácido tranexámico cis,trans-(1,1-dimetiletoxi)carbonílico-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid Methyl Ester-13C2,15N |
| CAS | 1346600-88-1 |
| Fórmula molecular | C1213C2H2515NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester-13C2,15N, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)18-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)/i9+1,12+1,15+1 |
| SMILES | CO[13C](=O)C1CCC([13CH2][15NH]C(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino](1^{13}C)metil]ciclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1821 |