Learn More
cis,trans-(1,1-Dimetiletoxi)ácido tranexámico carbonilo-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30387322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387322 10 mg
30381733 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47300710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346604-84-9
Fórmula molecular C1113C2H2315NO4
Peso molecular (g/mol) 260.3
Sinónimo 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid-13C2,15N, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]cyclohexanecarboxylic Acid-13C2,15N
SMILES O[13C](C1CCC([13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)CC1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid-13C2,15N
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/i8+1,11+1,14+1