Learn More
Ácido cis-Tranexámico, TRC
Código de producto. 30011669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011669 10 mg 10 miligramos
30008266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-17-7
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, cis-, cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-AMCHA, cis-Tranexamic acid, cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, cis-Tranexamic Acid, Tranexamic acid impurity B CRS
Nombre IUPAC Ácido 4-(aminometil)ciclohexanacarboxilico
SMILES NC[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Tranexamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103
Porcentaje de pureza >95%