Learn More
cis-tiotixeno, Lipomed
Código de producto. 30459705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459705 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459705 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTHT1890FB100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
cis-tiotixeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiothixene
CAS 3313-26-6
Nombres de analitos o componentes Thiothixene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H29 N3 O2 S2
Sinónimo 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Nombre IUPAC (9 Z)-N,N-dimetil-9-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propilideno]tioxanteno-2-sulfonamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 443.63
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1701 g/mol