Learn More
cis-tetrahidroftalimida, TRC
Código de producto. 30416419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416419 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30416419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29424050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS 1469-48-3
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','(3aR,7aS)-rel-, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','3a,4,7,7a-tetrahydro-','cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide','cis- (8CI), rel-(3aR,7aS)-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, NSC 41605, cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-Tetrahydrophthalimide, cis-Δ4-Tetrahydrophthalimide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
SMILES O=C1NC(=O)[C@H]2CC=CC[C@@H]12
Nombre IUPAC (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633